Documentos Principais
W401755
Sigma-Aldrich
Bacon dithiazine
solution in EtOH
Sinônimo(s):
2,4,6-Tris(2-methylpropyl)-1,3,5-dithiazinane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H31NS2
Número CAS:
Peso molecular:
289.54
Número FEMA:
4017
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
15.113
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Kosher
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
bacon; meaty; smoky
cadeia de caracteres SMILES
S1C(SC(NC1CC(C)C)CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C15H31NS2/c1-10(2)7-13-16-14(8-11(3)4)18-15(17-13)9-12(5)6/h10-16H,7-9H2,1-6H3
chave InChI
RQGPQWUKHADVPF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W401755-100G-K
W401755-1KG-K
W401755-SAMPLE-K