P2795
Phytosphingosine hydrochloride
Sinônimo(s):
4-Hydroxysphinganine, D-Ribo-1,3,4-trihydroxy-2-aminooctadecane, D-Ribo-2-aminooctadecane-1,3,4-triol, PHS
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 19
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
tipo de lipídio
sphingolipids
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C18H39NO3.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(21)18(22)16(19)15-20;/h16-18,20-22H,2-15,19H2,1H3;1H/t16-,17+,18-;/m0./s1
chave InChI
GDKAAHDFPOWGQE-RXQQAGQTSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?