860610P
Avanti
N-18:0 Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860610P, powder
Sinônimo(s):
N-stearoyl 4-hydroxysphinganine (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860610P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860610P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860610P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C36H73NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-35(40)37-33(32-38)36(41)34(39)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h33-34,36,38-39,41H,3-32H2,1-2H3,(H,37,40)/t33-,34+,36-/m0/s1
chave InChI
IEZRNEGTKRQRFV-LFBNJJMOSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)