22244
Ceramide from bovine spinal cord
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Bovine Spinal Cord Ceramide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine spinal cord
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
solid
Impurezas
α-hydroxy fatty acids
solubilidade
chloroform/methanol (99:1): 20 mg/mL, clear, colorless
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Oxidative stress is mediated, in part, by reactive oxygen species produced by multiple cellular processes and controlled by cellular antioxidant mechanisms such as enzymatic scavengers or antioxidant modulators. Free radicals, such as reactive oxygen species, cause cellular damage via cellular.