A7191
N-Acetyl-D-sphingosine
≥97% (TLC), powder
Sinônimo(s):
(2S,3R,4E)-2-(Acetylamino)-4-octadecene-1,3-diol, N-Acetoyl-D-erythro-sphingosine, Acetyl ceramide, C2 Ceramide (d18:1/2:0), C2 ceramide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
semisynthetic
Ensaio
≥97% (TLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
ethanol: soluble
tipo de lipídio
sphingolipids
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)NC(C)=O
InChI
1S/C20H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h15-16,19-20,22,24H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-15+/t19-,20+/m1/s1
chave InChI
BLTCBVOJNNKFKC-HEQKZDDYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?