860506P
Avanti
C6 Ceramide (d18:1/6:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-hexanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860506P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860506P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H47NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h18-19,22-23,26-27H,3-17,20-21H2,1-2H3,(H,25,28)/b19-18+
chave InChI
NPRJSFWNFTXXQC-VHEBQXMUSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3