Documentos Principais
W218901
Sigma-Aldrich
Isobutyl isobutyrate
≥97%
Sinônimo(s):
2-Methylpropyl 2-methylpropanoate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCO2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número FEMA:
2189
Beilstein:
1701355
Número CE:
Conselho da Europa nº:
292
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.417
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
pressão de vapor
1 mmHg ( 39.9 °C)
Ensaio
≥97%
temperatura de autoignição
810 °F
índice de refração
n20/D 1.398 (lit.)
p.e.
145-152 °C (lit.)
pf
−81 °C (lit.)
densidade
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
ethereal; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
chave InChI
RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W218901-1KG
W218901-9KG
W218901-9KG-K
W218901-SAMPLE-K4061837519284
W218901-1KG-K4061837519260
W218901-4KG
W218901-4KG-K4061837519277
W218901-SAMPLE