8.14546
DL-Limonene
(mixture of D- and L-form ~1:1) for synthesis
Sinônimo(s):
DL-Limonene, DL-p-Mentha-1,8-diene, 4-Isopropyl-1-methylcyclohexene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
2.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
255 °C
potência
5300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
0.7-6.1 % (v/v)
pb
178 °C/1013 hPa
pf
-89 °C
temperatura de transição
flash point 43 °C
densidade
0.84 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3
chave InChI
XMGQYMWWDOXHJM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Antimicrobial and anti-inflammatory activities of essential oils: A study evaluates the antimicrobial and anti-inflammatory activities of essential oils from Juniperus species, with a focus on compounds including DL-limonene, suggesting its utility in ethnopharmacology and as a green solvent in medicinal plant research (Darwish et al., 2020).
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.845
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup