148075
Camphor
96%
Sinônimo(s):
(±)-Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
4 mmHg ( 70 °C)
Ensaio
96%
temperatura de autoignição
870 °F
Lim. expl.
3.5 %
p.e.
204 °C (lit.)
pf
175-177 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 1 g/L, clear, colorless
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
chave InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
Chromatograms
suitable for GCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
148075-2KG | |
148075-500G | 4061838737823 |
148075-100G | 4061838737816 |
148075-5G |