420247
(+)-Borneol
97%
Sinônimo(s):
endo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +36°, c = 5 in ethanol
pf
206-209 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC[C@@](C)([C@@H](O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m1/s1
chave InChI
DTGKSKDOIYIVQL-WEDXCCLWSA-N
Informações sobre genes
human ... UGT1A4(54657)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?