218251
(1S)-(−)-Verbenone
94%
Sinônimo(s):
(1S,5S)-2-Pinen-4-one, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one
Ensaio
94%
forma
liquid
atividade óptica
[α]25/D −130°, c = 10 in ethanol
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
pb
227-228 °C (lit.)
densidade
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
chave InChI
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.