Documentos
340367
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Nopol
98%
Sinônimo(s):
(−)-Nopol, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol, 6,6-Dimethyl-2-norpinene-2-ethanol, 6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H18O
Número CAS:
Peso molecular:
166.26
Beilstein:
3196379
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
viscous liquid
atividade óptica
[α]24/D −37°, neat
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
pb
230-240 °C (lit.)
densidade
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@H]2CC=C(CCO)[C@@H]1C2
InChI
1S/C11H18O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h3,9-10,12H,4-7H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1
chave InChI
ROKSAUSPJGWCSM-UWVGGRQHSA-N
Descrição geral
(1R)-(-)-Nopol is a chiral terpenol derivative.
Aplicação
(1R)-(-)-Nopol may be used in the preparation of optically active O,O-diterpenyl dithiophosphoric and O-terpenyl aryldithiophosphonic acids by reacting with tetraphosphorus decasulfide and 2,4-diaryl 1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfides, respectively. It may also react with silver hexafluoroantimonate to form a complex, which can be an effective initiator for the nonthermal curing of epoxy resins by electron beam induced cationic polymerization.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Silver olefin complexes: highly efficient initiators for the electron beam curing of epoxy resins.
Barriau E, et al.
Macromolecules, 41(11), 3779-3781 (2008)
Terpene Analogues of Dithiophospate Pesticides.
Cherkasov RA, et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 186(4), 1003-1004 (2011)