Documentos Principais
W343900
Sigma-Aldrich
Myrtenol
≥95%, FG
Sinônimo(s):
(6,6-dimethyl-4-bicyclo[3.1.1]hept-3-enyl)methanol, 2-pinen-10-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Número FEMA:
3439
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10285
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.091
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥95%
atividade óptica
[α]20/D −51°, neat
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
p.e.
221-222 °C (lit.)
densidade
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; herbaceous; minty
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C2CC=C(CO)C1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
RXBQNMWIQKOSCS-IUCAKERBSA-N
Aplicação
  • Combined antimicrobial action of streptomycin and terpenes against atypical mycobacteria isolated from fish.: Research demonstrates the synergistic effects of myrtenol with streptomycin in combating atypical mycobacteria, suggesting a potential for enhancing antibiotic treatments in aquaculture (Guz et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 50 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Bilberry, buchu oil, hop oil, myrtle oil, pepper, raspberry, scotch spearment, strawberry, Virginia tobacco.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 20, 52-52 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 54-54 (2005)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W343900-SAMPLE
W343900-SAMPLE-K4061835567010
W343900-100G
W343900-100G-K4061835566990
W343900-1KG
W343900-1KG-K4061835567003
W343900-5KG
W343900-5KG-K4061836711610