Documentos Principais
218243
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenal
98%
Sinônimo(s):
(−)-Myrtenal, (1R)-2-Pinen-10-al, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Beilstein:
2961587
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]22/D −15°, neat
índice de refração
n20/D 1.503 (lit.)
p.e.
220-221 °C (lit.)
densidade
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
78 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)