247065
(S)-cis-Verbenol
95%
Sinônimo(s):
(1S,2S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −9° in chloroform
[α]20/D +10° in ethanol
pureza óptica
ee: ≥50% (GLC)
pf
62-65 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C[C@H](O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-9,11H,5H2,1-3H3/t7-,8+,9-/m0/s1
chave InChI
WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?