Documentos Principais
37277
Sigma-Aldrich
(+)-Dihydrocarveol
purum, mixture of isomers, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(1S,2S,5S)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohexanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
5729399
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
grau
purum
Ensaio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D +20±1°, neat
composição
n-, ~75%
iso-, ~6%
neo-, ~3%
neoiso-, ~13%
índice de refração
n20/D 1.476-1.479
densidade
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1CC[C@@H](C[C@@H]1O)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10-/m0/s1
chave InChI
KRCZYMFUWVJCLI-GUBZILKMSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Menthol 99%
Sigma-Aldrich
M2772
Menthol
(R)-(+)-Limonene analytical standard
Supelco
62118
(R)-(+)-Limonene