M2772
Menthol
99%
Sinônimo(s):
2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, Hexahydrothymol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
p.e.
216 °C (lit.)
pf
34-36 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TRPA1(8989) , TRPM8(79054)
Descrição geral
Aplicação
- to test its antifungal susceptibility
- to determine its efficacy as an anesthetic in fish
- to activate transient receptor potential cation channel (TRPM8)
- as an odorant for measuring sniffing dynamics
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
96 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Protocolos
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D
Cymene; 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran; Linalool; Menthol; Menthone; Menthyl acetate; Germacrene D; Bicyclogermacrene; Thymol