T0501
Thymol
≥98.5%
Sinônimo(s):
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 64 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5%
Formulário
powder or crystals
p.e.
232 °C (lit.)
pf
48-51 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL
densidade
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
espectro de atividade do antibiótico
fungi
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
chave InChI
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
240.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
116 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?