185930
Furfuryl alcohol
98%
Sinônimo(s):
2-(Hydroxymethyl)furan
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 32 °C)
5.5 mmHg ( 55 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
915 °F
Lim. expl.
16.3 %
índice de refração
n20/D 1.486 (lit.)
p.e.
170 °C (lit.)
pf
−29 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: very soluble
water: miscible
densidade
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccco1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
chave InChI
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Furfuryl alcohol is a furan derivative widely used as a singlet oxygen trapping agent and food additive. Building block for resins, adhesives and coatings.
Aplicação
It can also be used:
- As a starting material to synthesize ethyl levulinate, a biofuel from lignocellulosic residues.
- To prepare colloidal microporous carbon spheres, applicable as adsorbents and catalyst supports.
- As a starting material to prepare cyclopentanone through aqueous phase hydrogenation reaction using metal catalysts.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Nose, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde; Furfuryl alcohol; Furfural; 2-Furyl methyl ketone; 5-Methyl-2-furaldehyde
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express C18
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde