137316
5-Methylfurfural
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
5-Methyl-2-furaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.531 (lit.)
p.e.
187 °C (lit.)
densidade
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
chave InChI
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde; Furfuryl alcohol; Furfural; 2-Furyl methyl ketone; 5-Methyl-2-furaldehyde
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express C18
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde