299553
2-Acetyl-5-methylfuran
98%
Sinônimo(s):
NSC 80404
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.512 (lit.)
pb
100-101 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-4-7(9-5)6(2)8/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KEFJLCGVTHRGAH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?