Documentos Principais
8.04015
Sigma-Aldrich
Furfuryl alcohol
for synthesis
Sinônimo(s):
Furfuryl alcohol, 2-Furylmethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
98.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
202-626-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.53 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
390 °C
potência
177 mg/kg LD50, oral (Rat)
400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.8-16.3 % (v/v)
pH
6 (20 °C, 300 g/L in H2O)
p.e.
170-171 °C/1013 mbar
pf
-31 °C
temperatura de transição
flash point 65 °C
densidade
1.13 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c(ccc1)CO
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
chave InChI
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.131 - 1.133
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Nose, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup