Documentos Principais
8.00881
Sigma-Aldrich
Ethyl chloroformate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl chloroformate, Ethyl chlorocarbonate, Ethoxycarbonyl chloride, Chloroformic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
ClCOOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
108.52
Beilstein:
385653
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número do índice EC:
208-778-5
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.74 (vs air)
pressão de vapor
3.42 psi ( 20 °C)
54 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
450 °C
842 °F
potência
204 mg/kg LD50, oral (Rat)
7120 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
3.7-12.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
índice de refração
n20/D 1.395 (lit.)
p.e.
93 °C (lit.)
pf
-81 °C
−81 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 16 °C
densidade
1.14 g/cm3 at 20 °C
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
chave InChI
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Ethyl chloroformate for synthesis. CAS 541-41-3, EC Number 208-778-5, chemical formula ClCOOC₂H₅.
Nota de análise
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.138 - 1.140Identity (IR)passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
16 °C