113239
1-Phenyldodecane
97%
Sinônimo(s):
Dodecylbenzene
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
p.e.
185-188 °C/15 mmHg (lit.)
331 °C (lit.)
pf
3 °C (lit.)
densidade
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
chave InChI
KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?