Documentos Principais
06753
Sigma-Aldrich
Isododecane
mixture of isomers, technical, ≥80% (GC)
Sinônimo(s):
2-Methylundecane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H26
Número CAS:
Peso molecular:
170.33
Número CE:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥80% (GC)
Nível de qualidade
grau
technical
Ensaio
≥80% (GC)
Formulário
liquid
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C12H26/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
chave InChI
GTJOHISYCKPIMT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Dodecane analytical standard
Supelco
44010
Dodecane
Tetrahydrocurcumin analytical standard
Supelco
50202
Tetrahydrocurcumin
Butiraldeído purified by redistillation, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
418102
Butiraldeído
Álcool Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1373
Álcool
Silicone elastomer blends: A novel topical drug delivery platform.
Hyder A Aliyar et al.
Journal of cosmetic science, 68(1), 74-78 (2018-02-22)
Astrid Maruti et al.
Journal of chromatography. A, 1551, 41-51 (2018-04-14)
A novel extraction technique is proposed in which the Multiple Headspace Extraction (MHE) approach is used in conjunction with Headspace Sorptive Extraction (HSSE) and Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) detection. The extraction method was developed to determine volatile compounds in macroalgae.