N28906
Nonadecane
99%
Sinônimo(s):
n-Nonadecane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
9.27 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 133.2 °C)
Ensaio
99%
forma
crystalline
liquid
waxy solid
temperatura de autoignição
446 °F
pb
330 °C (lit.)
pf
30-34 °C (lit.)
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
chave InChI
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?