O652
Octadecane
99%
Sinônimo(s):
C18-n-Alkane, n-Octadecane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
8.8 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 119 °C)
Ensaio
99%
Formulário
solid or liquid (Conforms to requirements)
temperatura de autoignição
455 °F
p.e.
317 °C (lit.)
pf
26-29 °C (lit.)
densidade
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
chave InChI
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
It can also be used as a reactant to synthesize:
- N-octadecylsulfonyl)-alanine sodium salt
- 1-octadecanesulfonyl chloride
- 2-octadecanone
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
330.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
166 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane