286052
Heneicosane
98%
Sinônimo(s):
n-Heneicosane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
10.3 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
forma
solid
pb
100 °C/2 mmHg (lit.)
356.1 °C/760 mmHg
pf
39-41 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
chave InChI
FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup