859885
(Z)-9-Tricosene
97%
Sinônimo(s):
cis-9-Tricosene, Muscalure
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
300 °C (lit.)
densidade
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19H,3-16,18,20-23H2,1-2H3/b19-17-
chave InChI
IGOWHGRNPLFNDJ-ZPHPHTNESA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?