Key Documents
227560
Sigma-Aldrich
trans-7-Tetradecene
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
196.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
pb
250 °C (lit.)
densidade
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])CCCCCC
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h13-14H,3-12H2,1-2H3/b14-13+
chave InChI
UBDIXSAEHLOROW-BUHFOSPRSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)