About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)9C≡CH
Número CAS:
Peso molecular:
166.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
215 °C (lit.)
pf
−19 °C (lit.)
densidade
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C12H22/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h1H,4-12H2,2H3
chave InChI
ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
1-Dodecyne was used in the synthesis of stable ruthenium nanoparticles.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Xiongwu Kang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(3), 1412-1415 (2012-01-11)
Stable ruthenium nanoparticles were prepared by the self-assembly of 1-dodecyne onto the "bare" Ru colloid surface. The formation of a Ru-vinylidene (Ru═C═CH-R) interfacial bonding linkage was confirmed by the specific reactivity of the nanoparticles with imine derivatives to form a
Davide Albani et al.
Nature communications, 9(1), 2634-2634 (2018-07-08)
Ensemble control has been intensively pursued for decades to identify sustainable alternatives to the Lindlar catalyst (PdPb/CaCO3) applied for the partial hydrogenation of alkynes in industrial organic synthesis. Although the geometric and electronic requirements are known, a literature survey illustrates
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
244406-5G | 4061837580765 |
244406-25G | 4061837580758 |