Documentos Principais
728594
Sigma-Aldrich
5-Iodo-1-pentyne
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
1-Iodo-4-pentyne, 5-Iodo-1-pentyne, 5-Iodopentyne
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7I
Número CAS:
Peso molecular:
194.01
Beilstein:
1736711
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
grupo funcional
alkyl halide
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ICCCC#C
InChI
1S/C5H7I/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
chave InChI
SEHFYZRHGUPLSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
135.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
57.38 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)