Documentos Principais
595918
Sigma-Aldrich
(5-Chloro-1-pentynyl)trimethylsilane
97%
Sinônimo(s):
1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)3C≡CSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
174.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4560 (lit.)
p.e.
75-77 °C/20.6 mmHg (lit.)
densidade
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#CCCCCl
InChI
1S/C8H15ClSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9/h4-5,7H2,1-3H3
chave InChI
UPVHIBLXQNNITH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
(5-Chloro-1-pentynyl)trimethylsilane can be used to synthesize 5-trimethylsilyl-4-pentynyllithium (TMSPLi), which can be used as an initiator in the polymerization of styrene.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
"Acetylene-Functionalized Lithium Initiators for Anionic Polymerization. Powerful Precursors for ?Click? Chemistry"
Touris A, et al.
Macromolecules, 44(07), 1886-1893 (2011)