377775
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
98%
Sinônimo(s):
3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide, 3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.483 (lit.)
pb
44-45 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#CCBr
InChI
1S/C6H11BrSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h5H2,1-3H3
chave InChI
GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?