B17905
Benzyl bromide
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
α-Bromotoluene
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.8 (vs air)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.5% p-bromotoluene
índice de refração
n20/D 1.575 (lit.)
p.e.
198-199 °C (lit.)
pf
−3-−1 °C (lit.)
densidade
1.438 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
chave InChI
AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)