B65780
(2-Bromoethyl)benzene
98%
Sinônimo(s):
2-Phenylethyl bromide
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.556 (lit.)
pb
220-221 °C (lit.)
densidade
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
chave InChI
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Lactone derivatives by Sn-catalyzed double carbonylation reaction
- α-iminocarboxamides by via one-pot, three-component coupling reaction of aryl isocyanide and aryl isocyanate in the presence of SmI2.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?