156582
1-Bromo-2-methylpropane
99%
Sinônimo(s):
Isobutyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
137.02
Beilstein:
1730915
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
90-92 °C (lit.)
densidade
1.26 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Isobutyl bromide has been used in a reaction with 1-ethylimidazole in a 140 °C oil bath to yield 97% 1-ethyl-1,3-isobutylimidazolium bromide.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Efficient synthesis of 1-alkyl (aralkyl)-3-methyl (ethyl) imidazolium halides: precursors for room-temperature ionic liquids
Dzyuba SV and Bartsch RA
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(1)265-268, 265-268 (2001)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
156582-5G | |
156582-100G | 4061838742780 |
156582-500G | 4061838742797 |