Documentos Principais
178004
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylpropane
98%
Sinônimo(s):
Isobutyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
92.57
Beilstein:
635650
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.398 (lit.)
p.e.
68-69 °C (lit.)
pf
−131 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
densidade
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
QTBFPMKWQKYFLR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The gas-solid virial co-effiicent of 1-chloro-2-methylpropane was determined. The infrared and Raman spectra of 1-chloro-2-methylpropane was studied.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-2.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19.39 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Crowder GA, et al.
Journal of Molecular Structure, 64, 193-199 (1980)
Rybolt et al.
Journal of colloid and interface science, 220(1), 148-156 (1999-11-07)
Second gas-solid virial coefficients were determined at 403.5 +/- 0.5 K for 6 adsorbates, including butane, chloroform, trichlorofluoromethane (Freon 11), bromochloromethane, 1-chloro-2-methylpropane, and dibromodifluoromethane. For another 11 adsorbates, including dichlorodifluoromethane (Freon 12), chlorodifluoromethane (Freon 22), methyl chloride, methylene chloride, propane