254584
Crotyl chloride, predominantly trans
95%
Sinônimo(s):
1-Chloro-2-butene
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
90.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
Impurezas
4% 3-chloro-1-butene
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
84-85 °C (lit.)
densidade
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
chave InChI
YTKRILODNOEEPX-NSCUHMNNSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Crotyl chloride reacts with trichlorosilane in the presence of tertiary amine and copper salt to give the corresponding allyltrichlorosilane.
Aplicação
Crotyl chloride was used in kinetics measurements of reactions of atomic chlorine with series of unsaturated aldehydes and ketones at 298K. (E)Crotyl chloride was also used in the preparation of (E)-crotyltrichlorosilane.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
The condensation reaction of trichlorosilane with allylic chlorides catalyzed by copper salts in the presence of a tertiary amine.
Furuya N and Sukawa T.
Journal of Organometallic Chemistry, 96(1), C1-C3 (1975)
Rate constants for the reactions of chlorine atoms with a series of unsaturated aldehydes and ketones at 298 K: structure and reactivity.
Wang W, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4(10), 1824-1831 (2002)
Stereohomogeneous synthesis of (E)-and (Z)-crotyltrifluorosilanes and highly stereoselective allylation of aldehydes.
Kira M, et al.
Tetrahedron Letters, 30(9), 1099-1102 (1989)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
254584-100G | 4061837331695 |
254584-25G | 4061837331701 |