Documentos Principais
688282
Sigma-Aldrich
cis-Crotylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
Z-2-Buten-1-yl-boronic acid pinacol ester, Z-Crotylboronic acid pinacol ester, cis-2-(2-Buten-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H19BO2
Número CAS:
Peso molecular:
182.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.435
densidade
0.884 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C/CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-6-7-8-11-12-9(2,3)10(4,5)13-11/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6-
chave InChI
ARSSMJZIAKUXEW-SREVYHEPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62.78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)