Documentos Principais
691623
Sigma-Aldrich
trans-Crotylboronic acid pinacol ester
95%
Sinônimo(s):
E-Crotylboronic acid pinacol ester, trans-2-(2-Buten-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H19BO2
Número CAS:
Peso molecular:
182.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.434
densidade
0.888 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-6-7-8-11-12-9(2,3)10(4,5)13-11/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6+
chave InChI
ARSSMJZIAKUXEW-VOTSOKGWSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
63 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)