Key Documents
687103
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-chloro-2-butyne hydrochloride
90%
About This Item
Fórmula linear:
C4H6ClN · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
140.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
90%
forma
solid
pf
128-139 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCC#CCCl
InChI
1S/C4H6ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h3-4,6H2;1H
chave InChI
HZVTZSFWPLLBRF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves