117811
1-Bromopentane
98%
Sinônimo(s):
n-Amyl bromide, Pentyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
130 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
alcohol: soluble
diethyl ether: miscible
densidade
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
chave InChI
YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
30 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?