238465
1-Chlorohexane
99%
Sinônimo(s):
Hexyl chloride
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
133-134 °C (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble(lit.)
densidade
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCl
InChI
1S/C6H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
chave InChI
MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?