24500
1-Chlorododecane
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Dodecyl chloride, Lauryl chloride
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de transição
solidification point -15--10 °C
densidade
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
chave InChI
YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?