291811
Lauryl methacrylate
contains 500 ppm MEHQ as inhibitor, 96%
Sinônimo(s):
Dodecyl 2-methyl-2-propenoate, Dodecyl methacrylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
contém
500 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
pb
142 °C/4 mmHg (lit.)
pf
−7 °C (lit.)
densidade
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C16H30O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-16(17)15(2)3/h2,4-14H2,1,3H3
chave InChI
GMSCBRSQMRDRCD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To prepare polymeric co-stabilizer by free-radical copolymerization.
- To fabricate fluorine-less superhydrophobic cotton fabrics via graft polymerization process.
- In the synthesis of prepolymers that are used in oil absorbents.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter