409693
Octadecyl acrylate
contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 97%
Sinônimo(s):
Stearyl acrylate
About This Item
Ensaio
97%
forma
solid
contém
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
pf
32-34 °C (lit.)
densidade
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C21H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23-21(22)4-2/h4H,2-3,5-20H2,1H3
chave InChI
FSAJWMJJORKPKS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves