Documentos Principais
468258
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) behenyl ether methacrylate solution
average Mn ~1,500, 50 wt. % in methacrylic acid/water, contains 1000 ppm MEHQ as stabilizer, 25% water
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)n(CH2)21CH3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mn ~1,500
Nível de qualidade
contém
1000 ppm MEHQ as stabilizer
25% water
concentração
50 wt. % in methacrylic acid/water
índice de refração
n20/D 1.431
pH
3-4
viscosidade
300 cP(25 °C)(lit.)
p.e.
95 °C
densidade
1.06 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.CC(=C)C(O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C22H46O.C4H6O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23;1-3(2)4(5)6;3-1-2-4/h23H,2-22H2,1H3;1H2,2H3,(H,5,6);3-4H,1-2H2
chave InChI
SLMSBRFCXXTPGD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Copolymerizable surfactant and associative thickener in acrylic latexes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)