436143
Dodecilsulfato de sódio
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Dodecil sulfato de sódio, Dodecilsulfato, Lauril sulfato, Lauril sulfato de sódio, SDS
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
descrição
anionic
62
Ensaio
≥99.0%
Formulário
solid
peso molecular
288.38 g/mol
Impurezas
≤0.06 meq/g Titr. Base
≥96.0% fatty alcohols
<4.0% unsulfated alcohols
perda
≤1.0% loss on drying
pf
204-207 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 1 gm in 10 ml (opalescent solution)
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
λ
3 %H2O reference
Absorção UV
λ: 220-350 nm Amax: ≤0.1
HLB
40
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Na bioquímica de proteínas, o SDS desempenha um papel fundamental na extração de proteínas e na SDS-PAGE (eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio). Sua capacidade de desnaturar proteínas, interrompendo suas estruturas secundárias e terciárias, permite a migração uniforme por meio de uma matriz de gel de poliacrilamida com base em seu peso molecular. Essa técnica, SDS-PAGE, tornou-se uma ferramenta indispensável para analisar o tamanho e a pureza das proteínas.
Além da análise de proteínas, o SDS também encontra aplicações em técnicas de extração e hibridização de ácidos nucleicos. Suas propriedades detergentes auxiliam na lise de células e na solubilização de componentes celulares, facilitando a extração de DNA e RNA. Isso torna o SDS um reagente valioso em vários protocolos de biologia molecular, incluindo PCR (reação em cadeia da polimerase) e Southern blotting. O dodecil sulfato de sódio é um surfactante versátil e amplamente utilizado, com uma ampla gama de aplicações, devido à sua capacidade de solubilizar, desnaturar e separar moléculas biológicas para pesquisas em biologia celular e bioquímica.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Surfactante altamente versátil para suas pesquisas em biologia molecular e bioquímica
- Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação a várias aplicações
Outras notas
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Single-Walled Carbon Nanotubes: Exfoliation and Debundling Procedure