Documentos Principais
11667289001
Sigma-Aldrich
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
anionic, electrophoresis grade
Sinônimo(s):
Dodecyl sodium sulfate, Dodecyl sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Sodium lauryl sulfate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H25NaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
288.38
Código UNSPSC:
12161900
Ensaio
≥97% (GC)
forma
powder
peso molecular
288.38 g/mol
embalagem
pkg of 1 kg
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
solubilidade
H2O: soluble (clear solution (100 mg/ml in H2O))
absorção
≤0.1 at 280 nm in water at 30 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
20-25°C
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Pure quality, particularly suited for SDS-gel electrophoresis.
Aplicação
Suitable in most routine electrophoretic applications as a denaturing agent for proteins.
Qualidade
Purity: ≥99.5 alkyl sulfate, ≥97% dodecyl sulfate (GC)
Contaminants: ≤5 ppm Pb (AA), ≤0.5% Cl (AA)
C12 fatty acids: >97% (after saponification)
Ease of removal*: –
Critical micellar concentration: 8.3 mM at +25°C
Formula: C12H25NaSO4
Nota de preparo
Working concentration: > 10 mg detergent per mg protein
Outras notas
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2